Stampa…
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR12299-1G OR12299-250MG
APOSOR12299-1GEA 222 EUR
APOSOR12299-1G APOSOR12299-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride 97%
Benzo[b]thiophene-7-carbonyl chloride
Formula: C₉H₅ClOS
Punto di fusione: 84…86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 120081-47-2
UN: 1759
ADR: 8,III