2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12297-1G
OR12297-250MG
APOSOR12297-1GEA
492
EUR
APOSOR12297-1G
APOSOR12297-250MG
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid 97%
2-Morpholin-4-yl-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formula:
C₈H₁₀N₂O₃S Peso molecolare: 214,24 g/mol Punto di fusione: 175…177 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09702410 CAS Number: 906353-04-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |