Stampa…
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12294-1G OR12294-250MG
APOSOR12294-1GEA 286 EUR
APOSOR12294-1G APOSOR12294-250MG
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid 97%
Benzo[b]thiophene-7-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₂S
Punto di fusione: 176,5…178.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 10134-98-2