Stampa…
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-carbonitrile, 2-Cyano-5-methylthiophene
OR12283-10G OR12283-1G OR12283-5G
APOSOR12283-10GEA 437 EUR
APOSOR12283-10G APOSOR12283-1G APOSOR12283-5G
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formula: C₆H₅NS
Peso molecolare: 123,1756 g/mol
Punto di ebollizione: 73…75 °C/5mmHg
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01434334
CAS Number: 72835-25-7
UN: 1993
ADR: 3,III