2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12278-1G
OR12278-5G
APOSOR12278-1GEA
20.5
EUR
APOSOR12278-1G
APOSOR12278-5G
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine 97%
2-Chloro-3,5-dimethylpyrazine
Formula:
C₆H₇ClN₂ Peso molecolare: 142,5900 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00126945 CAS Number: 38557-72-1 |