Stampa…
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)aniline
OR12258-1G OR12258-5G
APOSOR12258-1GEA 0 EUR
APOSOR12258-1G APOSOR12258-5G
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
4-(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)phenylamine
Formula: C₁₀H₁₁N₃
Peso molecolare: 173,22 g/mol
Punto di fusione: 125…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03407387
CAS Number: 916766-82-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III