Stampa…
3-Isoquinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR1224-5G OR1224-100G OR1224-25G
APOSOR1224-5GEA 139 EUR
APOSOR1224-5G APOSOR1224-100G APOSOR1224-25G
3-Isoquinolinol
3-Isoquinolinol
Formula: C₉H₇NO
Punto di fusione: 195…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075524
CAS Number: 7651-81-2