Stampa…
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Methyl-2-oxoindoline-5-sulphonyl chloride, 1-Methyl-2-oxindole-5-sulphonyl chloride
OR12235-1G OR12235-250MG
APOSOR12235-1GEA 176 EUR
APOSOR12235-1G APOSOR12235-250MG
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride 95%
1-Methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulphonyl chloride
Formula: C₉H₈ClNO₃S
Peso molecolare: 245,69 g/mol
Punto di fusione: 154…158 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08691362
CAS Number: 166883-20-1
UN: 3261
ADR: 8,III