Stampa…
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Aminomethyl)-4-(dimethylamino)tetrahydro-2H-pyran
OR12234-1G OR12234-250MG
APOSOR12234-1GEA 531 EUR
APOSOR12234-1G APOSOR12234-250MG
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine 95%
[4-(Aminomethyl)tetrahydro-2H-pyran-4-yl]dimethylamine
Formula: C₈H₁₈N₂O
Peso molecolare: 158,25 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09065027
CAS Number: 176445-80-0
UN: 2735
ADR: 8,III