[(1-Methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]amine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉N₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03419807 CAS Number: 612511-81-6 UN: 2735 ADR: 8,III |