Stampa…
4-Bromo-1,2-dimethylimidazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Bromo-1,2-dimethyl-1H-imidazole
OR1222-1G OR1222-5G
APOSOR1222-1GEA 108 EUR
APOSOR1222-1G APOSOR1222-5G
4-Bromo-1,2-dimethylimidazole
4-Bromo-1,2-dimethylimidazole
Formula: C₅H₇BrN₂
Peso molecolare: 175,03 g/mol
Punto di fusione: 40…44 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659901
CAS Number: 850429-59-3