4-Bromo-1-methylimidazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₄H₅BrN₂ Punto di ebollizione: 91…93 °C/0,1mmHg Densità: 1,614 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01320501 CAS Number: 25676-75-9 |