Stampa…
3-Methyl-1H-indazol-4-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Hydroxy-3-methyl-1H-indazole
OR12205-1G OR12205-250MG
APOSOR12205-1GEA 1080 EUR
APOSOR12205-1G APOSOR12205-250MG
3-Methyl-1H-indazol-4-ol
3-Methyl-1H-indazol-4-ol
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,17 g/mol
Punto di fusione: 197…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027195
CAS Number: 149071-05-6