Stampa…
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Fornitore: Apollo Scientific
OR12197-1G OR12197-500MG
APOSOR12197-1GEA 538 EUR
APOSOR12197-1G APOSOR12197-500MG
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
N-(1H-Indazol-7-yl)thiourea
Formula: C₈H₈N₄S
Punto di fusione: 203…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03102719
CAS Number: 381211-75-2