4,6-Dichloronicotinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR12186-1G
OR12186-5G
OR12186-10G
APOSOR12186-1GEA
21.9
EUR
APOSOR12186-1G
APOSOR12186-5G
APOSOR12186-10G
4,6-Dichloronicotinic acid 98%
4,6-Dichloronicotinic acid
Formula:
C₆H₃Cl₂NO₂ Punto di fusione: 152…156 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00234146 CAS Number: 73027-79-9 |