Stampa…
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12181-1G OR12181-5G
APOSOR12181-1GEA 109 EUR
APOSOR12181-1G APOSOR12181-5G
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
2-(4-Chlorophenoxy)acetohydrazide
Formula: C₈H₉ClN₂O₂
Punto di fusione: 165…167 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00705185
CAS Number: 2381-75-1