Stampa…
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR12179-1G OR12179-10G OR12179-5G
APOSOR12179-1GEA 0 EUR
APOSOR12179-1G APOSOR12179-10G APOSOR12179-5G
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
2-(Chloromethyl)-4-nitrobenzoxazole
Formula: C₈H₅ClN₂O₃
Punto di fusione: 98…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027181
CAS Number: 143708-26-3