Stampa…
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1217-1G OR1217-5G
APOSOR1217-1GEA 46.4 EUR
APOSOR1217-1G APOSOR1217-5G
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile 95+%
4-Amino-2-bromopyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₅H₃BrN₄
Punto di fusione: 254 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173661
CAS Number: 94741-70-5