Stampa…
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR12169-5G OR12169-10G OR12169-1G
APOSOR12169-5GEA 394 EUR
APOSOR12169-5G APOSOR12169-10G APOSOR12169-1G
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
1-Benzyl-2-[4-(tert-butyl)phenyl]-6-oxo-3-piperidinecarboxylic acid
Formula: C₂₃H₂₇NO₃
Peso molecolare: 365,48 g/mol
Punto di fusione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027174
CAS Number: 952182-64-8