Stampa…
5-Amino-6-bromo-2-pyridinecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-6-bromopicolinonitrile
OR12165-1G OR12165-250MG
APOSOR12165-1GEA 545 EUR
APOSOR12165-1G APOSOR12165-250MG
5-Amino-6-bromo-2-pyridinecarbonitrile
5-Amino-6-bromo-2-pyridinecarbonitrile
Formula: C₆H₄BrN₃
Peso molecolare: 198,03 g/mol
Punto di fusione: 172…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027188
CAS Number: 849353-22-6