Stampa…
3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)-4H-1,2,4-triazole
OR12163-1G OR12163-250MG OR12163-5G
APOSOR12163-1GEA 292 EUR
APOSOR12163-1G APOSOR12163-250MG APOSOR12163-5G
3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1-propanol
3-(4H-1,2,4-Triazol-4-yl)-1-propanol
Formula: C₅H₉N₃O
Peso molecolare: 127,15 g/mol
Punto di fusione: 58…60 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840804
CAS Number: 27106-94-1