Stampa…
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)benzonitrile
OR12158-1G OR12158-500MG
APOSOR12158-1GEA 69.6 EUR
APOSOR12158-1G APOSOR12158-500MG
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
4-(2-Oxo-1-imidazolidinyl)benzenecarbonitrile
Formula: C₁₀H₉N₃O
Punto di fusione: 179…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689735
CAS Number: 144655-81-2