Stampa…
5-Nitro-2-piperidinobenzenecarbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Nitro-2-piperidin-1-ylbenzonitrile
OR12156-1G OR12156-5G
APOSOR12156-1GEA 94.5 EUR
APOSOR12156-1G APOSOR12156-5G
5-Nitro-2-piperidinobenzenecarbonitrile
5-Nitro-2-piperidinobenzenecarbonitrile
Formula: C₁₂H₁₃N₃O₂
Peso molecolare: 231,26 g/mol
Punto di fusione: 56…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05365582
CAS Number: 32188-75-3