Stampa…
8-Methyl-4-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12150-1G OR12150-5G
APOSOR12150-1GEA 27.7 EUR
APOSOR12150-1G APOSOR12150-5G
8-Methyl-4-quinolinol
8-Methyl-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₉NO
Punto di fusione: 213…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272344
CAS Number: 23432-44-2