Stampa…
N-Methyl-3-nitro-2-pyridinamine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Methylamino)-3-nitropyridine
OR12147-1G OR12147-5G
APOSOR12147-1GEA 72.7 EUR
APOSOR12147-1G APOSOR12147-5G
N-Methyl-3-nitro-2-pyridinamine
N-Methyl-3-nitro-2-pyridinamine
Formula: C₆H₇N₃O₂
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00223335
CAS Number: 4093-88-3