Stampa…
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12145-1G OR12145-5G
APOSOR12145-1GEA 0 EUR
APOSOR12145-1G APOSOR12145-5G
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
6-Methyl-5-nitro-1H-indazole
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177,1601 g/mol
Punto di fusione: 227…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03305368
CAS Number: 81115-43-7