Stampa…
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylic acid
OR12144-1G OR12144-500MG OR12144-5G
APOSOR12144-1GEA 82.8 EUR
APOSOR12144-1G APOSOR12144-500MG APOSOR12144-5G
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid 95%
4-Methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Formula: C₇H₈N₂O₂S
Punto di fusione: 169…171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02187391
CAS Number: 98276-75-6