Stampa…
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 4-methyl-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR12143-10G OR12143-1G OR12143-5G
APOSOR12143-10GEA 655 EUR
APOSOR12143-10G APOSOR12143-1G APOSOR12143-5G
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Methyl-4-methyl-2-(methylsulphanyl)-5-pyrimidinecarboxylate
Formula: C₈H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 198,25 g/mol
Punto di fusione: 59…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04125151
CAS Number: 166392-24-1