Stampa…
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-6-methyl-1H-indazole
OR12141-1G OR12141-250MG
APOSOR12141-1GEA 65.5 EUR
APOSOR12141-1G APOSOR12141-250MG
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
6-Methyl-1H-indazol-5-amine
Formula: C₈H₉N₃
Peso molecolare: 147,18 g/mol
Punto di fusione: 215…217 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD03305372
CAS Number: 81115-45-9