Stampa…
5-(Chloromethyl)uracil
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(Chloromethyl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
OR1213-100MG OR1213-250MG
APOSOR1213-100MGEA 19 EUR
APOSOR1213-100MG APOSOR1213-250MG
5-(Chloromethyl)uracil
5-(Chloromethyl)uracil
Formula: C₅H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 160,56 g/mol
Punto di fusione: >350 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00218445
CAS Number: 3590-48-5