Stampa…
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12128-10G OR12128-1G OR12128-5G
APOSOR12128-10GEA 178 EUR
APOSOR12128-10G APOSOR12128-1G APOSOR12128-5G
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-3-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 259,11 g/mol
Punto di ebollizione: 110 °C/0,038mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204041
CAS Number: 59516-96-0