Stampa…
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12127-1G OR12127-5G
APOSOR12127-1GEA 36.4 EUR
APOSOR12127-1G APOSOR12127-5G
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Methyl-4-(2-bromoethoxy)benzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₁₁BrO₃
Peso molecolare: 259,11 g/mol
Punto di fusione: 67…69 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01877551
CAS Number: 56850-91-0