Stampa…
6-(Methylamino)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12120-1G OR12120-250MG
APOSOR12120-1GEA 48 EUR
APOSOR12120-1G APOSOR12120-250MG
6-(Methylamino)nicotinonitrile
6-(Methylamino)nicotinonitrile
Formula: C₇H₇N₃
Punto di fusione: 131…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689756
CAS Number: 261715-36-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III