Stampa…
5-Bromo-2-methoxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1212-25G OR1212-100G
APOSOR1212-25GEA 98.6 EUR
APOSOR1212-25G APOSOR1212-100G
5-Bromo-2-methoxypyridine
5-Bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188.02 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/12mmHg
Densità: 1.453 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01318952
CAS Number: 13472-85-0