Stampa…
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12112-10G OR12112-1G OR12112-5G
APOSOR12112-10GEA 551 EUR
APOSOR12112-10G APOSOR12112-1G APOSOR12112-5G
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate 95%
Methyl-2-acetyl-3-(dimethylamino)acrylate
Formula: C₈H₁₃NO₃
Punto di fusione: 66…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689663
CAS Number: 203186-56-5