Stampa…
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzamide
OR12107-1G OR12107-5G
APOSOR12107-1GEA 161 EUR
APOSOR12107-1G APOSOR12107-5G
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide 95%
4-(tert-Butyl)-N-methoxy-N-methylbenzenecarboxamide
Formula: C₁₃H₁₉NO₂
Peso molecolare: 221,3 g/mol
Punto di fusione: 68…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06662541
CAS Number: 208188-23-2