Stampa…
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Iodo-7-azaindole
OR12105-1G OR12105-25G
APOSOR12105-1GEA 14.7 EUR
APOSOR12105-1G APOSOR12105-25G
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formula: C₇H₅IN₂
Peso molecolare: 244,035 g/mol
Punto di fusione: 190…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06659023
CAS Number: 23616-57-1