Stampa…
3-Hydroxyisonicotinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Hydroxypyridine-4-carboxylic acid
OR12100-1G OR12100-5G OR12100-25G
APOSOR12100-1GEA 14.7 EUR
APOSOR12100-1G APOSOR12100-5G APOSOR12100-25G
3-Hydroxyisonicotinic acid
3-Hydroxyisonicotinic acid
Formula: C₆H₅NO₃
Peso molecolare: 139,11 g/mol
Punto di fusione: 315…319 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234165
CAS Number: 10128-71-9