Stampa…
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12094-10G OR12094-1G OR12094-5G
APOSOR12094-10GEA 384 EUR
APOSOR12094-10G APOSOR12094-1G APOSOR12094-5G
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Ethyl-2-(1-benzyl-4-piperidinylidene)acetate
Formula: C₁₆H₂₁NO₂
Peso molecolare: 259,35 g/mol
Punto di ebollizione: 120…123 °C/3mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437068
CAS Number: 40110-55-2