Stampa…
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[d]thiazole-4-carboxylate
OR12090-1G OR12090-5G
APOSOR12090-1GEA 105 EUR
APOSOR12090-1G APOSOR12090-5G
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-4-carboxylate
Ethyl-2-amino-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazole-4-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Peso molecolare: 226,3 g/mol
Punto di fusione: 173…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689777
CAS Number: 76263-11-1