Acido 3,5-Diaminobenzoico
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR1209-250G
OR1209-1KG
OR1209-500G
APOSOR1209-250GEA
34.8
EUR
APOSOR1209-250G
APOSOR1209-1KG
APOSOR1209-500G
Acido 3,5-Diaminobenzoico
Acido 3,5-Diaminobenzoico
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Punto di fusione: 235…238 °C (dec.) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007807 CAS Number: 535-87-5 EINECS: 208-621-0 |