Dimethyl-4-iodo-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₇IN₂O₄ Punto di fusione: 176…178 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08689740 CAS Number: 1027819-68-6 |