Stampa…
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12084-1G OR12084-5G
APOSOR12084-1GEA 147 EUR
APOSOR12084-1G APOSOR12084-5G
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
6-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formula: C₈H₉N₃
Punto di fusione: 66…68 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272099
CAS Number: 154924-17-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III