Stampa…
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR12083-1G OR12083-250MG
APOSOR12083-1GEA 71.3 EUR
APOSOR12083-1G APOSOR12083-250MG
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
2-(Dimethylamino)nicotinonitrile
Formula: C₈H₉N₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689753
CAS Number: 60138-76-3