Stampa…
1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR12080-10G OR12080-1G OR12080-5G
APOSOR12080-10GEA 596 EUR
APOSOR12080-10G APOSOR12080-1G APOSOR12080-5G
1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime 95%
1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime
Formula: C₈H₇N₃O₂
Peso molecolare: 177.16 g/mol
Punto di fusione: 262…264 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689712
CAS Number: 177944-77-3