Stampa…
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3,4-Dichlorophenyl)imidazolidin-2-one
OR12078-1G OR12078-5G OR12078-500MG
APOSOR12078-1GEA 335 EUR
APOSOR12078-1G APOSOR12078-5G APOSOR12078-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formula: C₉H₈Cl₂N₂O
Peso molecolare: 231,08 g/mol
Punto di fusione: 185…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689734
CAS Number: 52420-29-8