Stampa…
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Fornitore: Apollo Scientific
OR12075-1G OR12075-5G
APOSOR12075-1GEA 139 EUR
APOSOR12075-1G APOSOR12075-5G
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
6,8-Dichloro-3-(4-nitrophenyl)-2-thioxo-2,3-dihydro-4(1H)-quinazolinone
Formula: C₁₄H₇Cl₂N₃O₃S
Peso molecolare: 368,2 g/mol
Punto di fusione: 282…284 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08689701
CAS Number: 937601-65-5