6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₈H₅Cl₂N₃O₂ Punto di fusione: >300 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD08689792 CAS Number: 177944-61-5 |