Stampa…
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
OR12070-10G OR12070-1G OR12070-5G
APOSOR12070-10GEA 902 EUR
APOSOR12070-10G APOSOR12070-1G APOSOR12070-5G
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Formula: C₁₀H₇Br₂NO
Peso molecolare: 316,99 g/mol
Punto di fusione: 252 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03617848
CAS Number: 59869-01-1