Stampa…
2-Ammino-5-metiltiazolo
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 24.8 EUR
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Ammino-5-metiltiazolo
2-Ammino-5-metiltiazolo
Formula: C₄H₆N₂S
Punto di fusione: 93…98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00078317
CAS Number: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III